Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtro de disco de membrana de copolímero acrílico 3000 Versapor™
Código de producto. 17114561
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
142 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17114561 47 mm paquete de 100
17104561 25 mm paquete de 100
17124561 142 mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17114561 Proveedor Cytiva (formerly Pall Lab) N.º de proveedor 66387
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtros de disco útiles para la prefiltración de muestras cargadas de partículas, la filtración de suero y las pruebas de disolución.
  • Protege la instrumentación contra la acumulación de partículas
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Versapor
Tamaño de poro 3 μm
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 94 μm
Diámetro (métrico) 47 mm