Learn More
3M™ Versaflo™ Conjunto de capucha de pintor serie S con cubierta interior y casco, S-767
Código de producto. 31297046 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjunto PAPR con capucha
Código de producto. Tipo de producto
31297046 Conjunto PAPR con capucha
1 options
Código de producto. 31297046 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100325969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    202.75€ / paquete de 1
    Ahorro 101.25€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ofrecemos una variedad de opciones de sellos faciales, collares, cubiertas y suspensiones, lo que le permite elegir la protección respiratoria que brinde el mayor valor y comodidad para su equipo.
  • Ligero, versátil y de fácil mantenimiento.
  • Ayude a proteger a sus trabajadores de una variedad de contaminantes mientras mantiene la comodidad.
  • Disponible en campanas integradas completamente ensambladas para mayor comodidad.
  • Las opciones de suspensión reutilizables ofrecen ahorros de costos
  • Diseñado para trabajar según sus necesidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Combinación
Material Plástico
Tipo de producto Conjunto PAPR con capucha
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación No