Descripción
- Los cascos y capuchas respiratorias de la serie S están diseñados específicamente para funcionar junto con su Versaflo™ Respirador de aire motorizado y 3M™ Sistemas de respiración con suministro de aire.
- Proporciona cobertura para cabeza, cara, cuello y hombros contra el polvo y las salpicaduras de pintura.
- Proporciona un buen campo de visión.
- Ayuda a proteger los ojos y la cara de salpicaduras de líquidos y partículas voladoras de baja energía y polvo.
- Disponemos de accesorios versátiles que pueden ayudarle a adaptar la campana a su entorno particular.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Capucha premium con costura sellada, talla única, S-855E |
| Color | Gris |
| Material | Polipropileno no tejido hilado |
| Tipo de producto | Capucha respiradora |
| Formato | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de respiradores con suministro de aire y corriente 3M |
| Incluye | Arnés de cabeza y capucha de tela de repuesto S-805E |
| Modelo | S-855E |
| Cantidad | 1 unidad |