Descripción
- Factor de protección asignado 25
- Visor de policarbonato recubierto, sello facial de poliéster resistente a las llamas
- Excelente para las industrias de fabricación y transporte en general
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E) |
| Certificaciones/conformidad | ANSI Z89.1 Tipo I, clase G |
| Color | Negro |
| Material | Poliamida recubierta de poliuretano |
| Tipo de producto | Casco respiratorio |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección respiratoria para los ojos, la cara y la cabeza |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de respiradores con suministro de aire y alimentados 3M |
| Incluye | Sello facial revestido y cómodo |
| Material (lente) | Policarbonato revestido |
| Modelo | M-306 |
| Mostrar más |