Descripción
- Cubierta resistente a las llamas para la protección del cuello y los hombros
- Ayuda a proteger frente a partículas calientes
- Para utilizar cascos 3M™Versaflo™ de la serie M-400
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistente a las llamas |
| Color | Negro |
| Material | Poliaramida |