Descripción
- M-Series están diseñados específicamente para trabajar junto con su 3M™ Versaflo™ Respirador de aire motorizado y 3M™ Sistemas de respiración con suministro de aire.
- El deflector permite a los usuarios dirigir el flujo de aire dentro del casco para aumentar la comodidad.
- Suspensión totalmente ajustable para un ajuste personalizado y distribución del peso.
- Opciones de accesorios disponibles para protección que le ayudarán a afrontar los entornos que encuentre.
- La visera combina una buena visión periférica y hacia abajo.
- Se pueden utilizar cabezales específicos con una variedad de 3M™ Peltor™ protección auditiva, así como un micrófono acoplable para facilitar la comunicación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Design Type | Resistente a las llamas |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | Ninguno |
| Material | poliéster resistente al fuego |
| Tipo de producto | Casco respiratorio |
| Tamaño | Estándar |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Incluye | Sello facial resistente a las llamas |
| Tipo de visor | Visor de policarbonato |