Learn More
3M™ Versaflo™ M-400 Series Respiratory Helmet Assembly
Código de producto. 11793916 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
M-407
Incluye:
Visor de primera calidad y cubierta pirorretardante, cuello interior M-444 y cubierta exterior pirorretardante M-447
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Incluye Tamaño de la unidad
11793916 M-407 Visor de primera calidad y cubierta pirorretardante, cuello interior M-444 y cubierta exterior pirorretardante M-447 cada uno
1 options
Código de producto. 11793916 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000104038
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Used with an approved air source, M-400 Series Helmets provide respiratory (OSHA APF=1000) and limited head (ANSI Z89.1-2003 Type 1 Class G) and eye (ANSI Z87.1-2010) protection.
  • El casco M-401 no incluye un visor, cuello interior o cubierta exterior, lo que permite al cliente elegir la combinación exacta que satisfaga sus necesidades.
  • El conjunto M-405 incluye un visor M-925, un cuello interior M-444 y una cubierta exterior M-445. El visor M-925 está fabricado en policarbonato. La cubierta M-445 es adecuada para uso general.
  • El conjunto M-407 incluye un visor M-927 Premium, un cuello interior M-444 y una cubierta exterior ignífuga M-447. El visor M-927 está revestido de policarbonato. La cubierta M-447 está fabricada con fibras ignífugas Nomex.
  • N.º de catálogo de 3M M-401, n.º de catálogo 3M M-405, n.º de catálogo 3M M-407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 1,000
Certificaciones/conformidad CE Approved, EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397
Color Negro
Material Poliaramida
Tipo de producto Conjunto del casco
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento de instalaciones, molienda, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado
Para utilizar con (equipo) Casco M-400
Incluye Visor de primera calidad y cubierta pirorretardante, cuello interior M-444 y cubierta exterior pirorretardante M-447
Material (lente) Policarbonato
Modelo M-407
Esterilidad No estéril
Tipo de suspensión Textile
Tipo de visor Polycarbonate
Con cierre para el rostro No
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 346 x 346 x 254 mm
Longitud (imperial) 13.6 in.
Longitud (métrico) 346 mm
Anchura (imperial) 13.6 in.
Anchura (métrico) 346 mm
Altura (imperial) 9.6 in.
Altura (métrico) 254 mm
Peso (imperial) 2.4 lb.
Peso (métrico) 1066 g