Learn More
3M™ Versaflo™ M-200 Series Faceshield
Código de producto. 17247660 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
M-206
M-207
Incluye:
Sello facial Comfort
Sello facial de poliéster resistente a las llamas M-207
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Incluye Tamaño de la unidad
17247660 M-207 Sello facial de poliéster resistente a las llamas M-207 cada uno
16468339 M-206 Sello facial Comfort cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17247660 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100140472
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Versaflo™ M-200 Series Faceshields are lightweight and compact, offering integrated protection against dust, spraying, and chemical processing. Supplied with various faceseal options. Feature an adjustable textile harness and airflow deflector. Can be used with 3M™ PAPR and SAR Systems.
  • Protector facial ligero, compacto y bien equilibrado con un sello facial de poliéster resistente a las llamas para aplicaciones con chispas y partículas calientes
  • Muy versátil: protección integrada contra una serie de riesgos respiratorios, faciales, oculares y auditivos.
  • Mayor control y comodidad con el deflector, que permite a los usuarios dirigir el flujo de aire dentro del casco
  • Fácil de mantener: las piezas de repuesto y los accesorios son rápidos, fáciles e intuitivos de sustituir
  • El diseño de la visera combina una excelente visión periférica y hacia abajo con una buena claridad óptica.
  • La visera de policarbonato revestida proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a los arañazos.
  • Fácil de mantener: las piezas de repuesto y los accesorios son rápidos, fáciles e intuitivos de sustituir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)
Certificaciones/conformidad CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001
Color Gris claro
Desechables Reusable
Material Polietileno
Tipo de producto Faceshield
Para utilizar con (aplicación) Construction, Transportation, Automotive, Metal Production and Fabrication, Paint Spraying
Para utilizar con (equipo) 3M PAPR and SAR Systems
Incluye Sello facial de poliéster resistente a las llamas M-207
Modelo M-207
Esterilidad No estéril
Tipo de suspensión Textile
Con cierre para el rostro Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 343 x 343 x 248 mm
Longitud (imperial) 13.5 in.
Longitud (métrico) 0,343 m
Anchura (imperial) 13.5 in.
Anchura (métrico) 0,343 m
Altura (imperial) 9.8 in.
Altura (métrico) 0,248 m
Peso (imperial) 1.3 lb.
Peso (métrico) 591 g