Learn More
Thermo Scientific™ Baño de circulación con refrigeración VersaCool™, entre -20° y +150°C
Código de producto. 15251418 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -20 °C a +150 °C
Presión máxima:
1200 mbar / 17,4 psi
Caudal:
14,6L/min
Capacidad de refrigeración:
425w
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura Presión máxima Caudal Capacidad de refrigeración Tamaño de la unidad
15251418 De -20 °C a +150 °C 1200 mbar / 17,4 psi 14,6L/min 425w 1 PCS
1 options
Código de producto. 15251418 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 231131300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los avances en en características como monitorización remoto, eficiencia energética, entrada de voltaje mundial, capacidad de muestras y otras herramientas le ofrecen control.
Aumente el número de muestras que se pueden controlar con el baño de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ VersaCool™. Con un nuevo diseño sin cabeza, VersaCool es apto para utilizarlo como baño con refrigeración recirculante o de circulación calefactado para hacer circular el fluido desde el baño a aplicaciones específicas. Se puede utilizar en o debajo de un banco, campana extractora, instalaciones industriales e incluso móviles. Los avances en características como monitorización remota, eficiencia energética, entrada de tensión mundial y otras herramientas le ofrecen un control y una precisión óptima.
Pásese a un equipo sin cabezal. Obtenga más ventajas
VersaCool está pensado para ayudarle a afrontar los retos diarios, usted solo tiene que centrar su atención en lo que más – le gusta: averiguar la respuesta a las preguntas más desconcertantes que plantea la ciencia.
Más espacio para las muestras
  • La eliminación del cabezal de control y de los serpentines permite crear una superficie de trabajo mayor, más segura y fácil de limpiar
  • Aumente el número de muestras y maximice los resultados
  • Disfrute de una mayor área de trabajo mientras mantiene un tamaño compacto en su mesa de laboratorio
Admite tensiones de todo el mundo
  • Detecta automáticamente la tensión adecuada
  • Un único producto que funciona con tensiones de todo el mundo
Funcionamiento remoto al alcance de la mano
  • Empleo de las funciones de comunicación y control para garantizar que las muestras se mantienen correctamente
  • Sincronización con cualquier smartphone o tablet iOS o Android, lo que permite el funcionamiento y el control remoto
  • Control remoto del funcionamiento con nuestro software NesCom o la solución de monitorización inalámbrica Thermo Scientific™ Smart-Vue™
Menos consumo de energía y menores costes energéticos
  • Funcionamiento continuo con modo de bajo consumo
  • Control de velocidad variable de las bombas, los ventiladores y los compresores
  • Empleo únicamente de la energía necesaria para su aplicación
Tapa y gradilla antigoteo sin herramientas
  • En la gradilla de fácil instalación se pueden colocar vasos de precipitados y tubos de ensayo de diferentes tamaños
  • Tapa con bisagra a la izquierda, a la derecha o sin bisagra
  • Tapa antigoteo y cubierta de dos vertientes opcional que reduce el nivel de humedad y redirige la condensación hasta el baño.
Pantalla táctil intuitiva en color de 5.7 pulg. para una configuración más sencilla y eficaz
  • Pantalla táctil intuitiva que admite el empleo de guantes y lápices digitales
  • Pantalla brillante en la que se observan las lecturas fundamentales
  • Navegación y funcionamiento sencillos
Garantía
3 años en componentes electrónicos; 2 años en el resto de componentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, RoHS, UL/CSA (pendiente), WEEE
Comunicaciones Bluetooth, Ethernet, Mico USB, RS232, RS485
Capacidad de refrigeración 425w
Caudal 14,6L/min
Intervalo de temperatura De -20 °C a +150 °C
Características Bluetooth, Ethernet (pendiente), Mico USB, RS232, RS485, retirar puerto de sensor, puerto de monitor Smart-Vue
Capacidad calorífica 2 kW a 230 V/1,2 kW a 115 V
Presión máxima 1200 mbar / 17,4 psi
Nivel de ruido <58 dBA
Garantía 3 años de garantía para los componentes electrónicos; 2 años de garantía para el resto de componentes
Área de trabajo 15,0 x 17,3 x 29,7 cm (22,4 x 10,2 x 18,7 in)
Peso (imperial) 80 lb.
Peso (métrico) 36 kg
Tensión 100-120 VCA; 200-240 VCA
Frecuencia 50/60 Hz
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.