Learn More
R&D Systems™ Mouse FGFR3 (NP_032036) VersaClone cDNA
Código de producto. 18731969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18731969 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18731969 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.83€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 90.23€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
FGFR3 plays an essential role in the regulation of cell proliferation, differentiation, and apoptosis
The Mouse FGF R3 (NP_032036) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for FGFR3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The FGFR3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso NP_032036
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2416bp
Alias de gen CD333, CEK, EC 2.7.10, FGF R3, fibroblast growth factor receptor 3, HSFGFR3EX, JTK4, JTK4thanatophoric dwarfism
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.