Learn More
R&D Systems™ Human B7-H3 (NP_079516) VersaClone cDNA
Código de producto. 18709418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18709418 10 μg 10 microgramos
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18709418 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
B7-H3 has been shown to be expressed at very high levels in immature dendritic cells, at moderate levels on mature dendritic cells, LPS stimulated immature dendritic cells and LPS stimulated monocytes, and at low levels on resting monocytes.
The Human B7-H3 (NP_079516) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for B7-H3/CD276, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The B7-H3/CD276 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica B7-H3/CD276
Número de acceso NP_079516
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 963bp
ID de gen (Entrez) 80381
Alias de gen B7H3, B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans