Learn More
Vernolate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vernolate |
| CAS | 1929-77-7 |
| Fórmula molecular | C10 H21 N O S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Carbamothioic acid','N,N-dipropyl-','S-propyl ester, Carbamic acid','dipropylthio-','S-propyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid','dipropyl-','S-propyl ester (9CI), Dipropylthiocarbamic acid S-propyl ester, PPTC, Perbulate, Propyl dipropylthiolcarbamate, R-1607, S-Propyl dipropylthiocarbamate, S-n-Propyl N,N-dipropylthiocarbamate, Vanalate, Vernam, Vernolate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21NOS/c1-4-7-11(8-5-2)10(12)13-9-6-3/h4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCSC(=O)N(CCC)CCC |
| Nombre IUPAC | N,N-dipropilcarbamotioato de S-propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1344 |