Learn More
Clorhidrato de Vernakalant, TRC
Código de producto. 30457244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457244 5 mg 5 miligramos
30455339 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV1286205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 748810-28-8
Fórmula molecular C20H31NO4 . HCl
Peso molecular (g/mol) 385.9
Sinónimo (3R)- 1-[(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexyl]-3-pyrrolidinol Hydrochloride, (1R,2R)-2-((3R)-Hydroxypyrrolidinyl)-1-(3,4-dimethoxyphenethoxy)cyclohexane Monohydrochloride, (1R,2R)-2-((3R)-Hydroxypyrrolidinyl)-1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexane Monohydrochloride, (3R)-1-[(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexyl]-3-pyrrolidinol Monohydrochloride, RSD 1235
Nombre IUPAC (3R)-1-[(1R,2R)-2-[2-(3,4-dimetoxifenil)etoxi]ciclohexil]pirrolidina-3-ol; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(CCO[C@@H]2CCCC[C@H]2N3CC[C@@H](O)C3)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vernakalant Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31NO4.ClH/c1-23-19-8-7-15(13-20(19)24-2)10-12-25-18-6-4-3-5-17(18)21-11-9-16(22)14-21;/h7-8,13,16-18,22H,3-6,9-12,14H2,1-2H3;1H/t16-,17-,18-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.202