Learn More
Vernakalant Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492127 50 mg 50 miligramos
16486406 100 mg 100 miligramos
16445988 10 mg 10 miligramos
16438607 5 mg 5 miligramos
16400216 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492127 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14183
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Vernakalant hydrochloride is a mixed voltage- and frequency-dependent Na+ and atria-preferred K+ channel blocker. IC50 for block by Vernakalant of wild-type and mutant Kv1.5 channels Fractional block is 13.35±0.93 μM, 0.61±0.03 μM, and 1.63±0.09 μM for Kv1.5 channelwt, Kv1.5 channelI508F, Kv1.5 channelT479A, respectively.
Vernakalant hydrochloride is a mixed voltage- and frequency-dependent Na+ and atria-preferred K+ channel blocker. IC50 for block by Vernakalant of wild-type and mutant Kv1.5 channels Fractional block is 13.35±0.93 μM, 0.61±0.03 μM, and 1.63±0.09 μM for Kv1.5 channelwt, Kv1.5 channelI508F, Kv1.5 channelT479A, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vernakalant Hydrochloride
CAS 748810-28-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32ClNO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo RSD1235 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (129.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (129.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C=C(CCO[C@H]2[C@H](N3CC[C@@H](O)C3)CCCC2)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 385.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.93
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation