Learn More
Verlukast, TRC
Código de producto. 30457026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457026 25 mg 25 miligramos
30453075 50 mg -
30452103 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV12850025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120443-16-5
Fórmula molecular C26 H27 Cl N2 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 515.09
Nombre IUPAC 3-[(R)-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]-[3-(dimetilamino)-3-oxopropil]sulfanilmetil]sulfanilpropanoico
SMILES CN(C)C(=O)CCS[C@H](SCCC(=O)O)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Verlukast
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27ClN2O3S2/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32)/b10-6+/t26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.1152
Porcentaje de pureza >95%