Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Código de producto. 17136388 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Termociclador
Thermal Cycler
Thermal Cycler with Plastic Package
Garantía:
2 año
Garantía limitada
Formato:
8-tube Strips
96-well
EnduraPlates
TriFlex Plates
Tamaño de la unidad:
10 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Garantía Formato Tamaño de la unidad
17136388 Thermal Cycler with Plastic Package 2 año 8-tube Strips 10 ml
16893330 Termociclador Garantía limitada 96-well cada uno
17146388 Thermal Cycler with Plastic Package 2 año EnduraPlates 10 ml
17192379 Thermal Cycler 2 año TriFlex Plates cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17136388 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A47396
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El termociclador Applied Biosystems VeritiPro ofrece fiabilidad probada con tecnología avanzada de control de temperatura y conectividad.
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR optimization with the precision offered by VeriFlex block technology. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Conéctese al termociclador VeritiPro habilitado para la nube de forma remota. Diseñe y cargue de forma segura sus métodos, supervise los procesados y compruebe la disponibilidad de los instrumentos desde cualquier dispositivo móvil o ordenador de sobremesa mediante Connect, nuestra plataforma basada en la nube.
Entre las características del termociclador VeritiPro se incluyen:
Optimización de la temperatura a través de la tecnología VeriFlex: los bloques VeriFlex son controlados por múltiples elementos Peltier y se utilizan para optimizar la temperatura de PCR con precisión. El termociclador VeritiPro permite seis zonas de control de temperatura independiente, lo que le proporciona el control definitivo de sus flujos de trabajo de PCR.
Capacidades remotas: al conectar el termociclador VeritiPro a Connect, tendrá un control completo de su instrumento mientras está fuera del laboratorio. Con Connect puede comprobar la disponibilidad del instrumento a través de la aplicación móvil, descargar archivos de informes experimentales, recibir alertas y mucho más.
Modo de simulación: el termociclador VeritiPro está equipado con modos de simulación, lo que permite que se ejecute utilizando las mismas velocidades de rampa que instrumentos anteriores o diferentes. A través de esta función podrá imitar las velocidades de rampa de los termocicladores Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200 y Takara Dice PCR.
Nuestro instrumento más silencioso hasta la fecha: con todos los equipos funcionando en el laboratorio, ¿por qué iba el termociclador a aumentar el nivel de ruido? Hemos revisado la tecnología de instrumentos internos para proporcionar a su laboratorio un termociclador que funcione a un nivel de ruido inferior a 48 dB(A).
Control de pantalla táctil de 8 in: la interfaz de pantalla táctil mejorada, intuitiva y eficaz le permite programar con facilidad y limita la cantidad de tiempo dedicado a la formación de nuevos usuarios.
Tamaño compacto: con la creciente popularidad de nuestros instrumentos más pequeños, hemos actualizado nuestro termociclador de confianza Veriti con un tamaño inferior. El termociclador VeritiPro puede caber en cualquier mesa de trabajo con sus dimensiones de 24,5 cm de ancho y 46,7 cm de profundidad.
Plásticos para PCR Applied Biosystems
Los plásticos para PCR Applied Biosystems se han diseñado y validado para funcionar con nuestros termocicladores durante más de 25 años. Hay opciones disponibles para cada formato y capacidad de procesamiento para garantizar resultados coherentes y precisos para cualquier experimento.
Tira de 8 tubos MicroAmp con tapones abovedados acoplados
La tira de 8 tubos MicroAmp con tapones abovedados acoplados incluye tapas abovedadas acopladas individualmente, lengüetas de extremo dobles grandes y marcadores de 20 µl graduados en cada tubo para ayudar a evitar la contaminación cruzada, los errores de pipeteo y los errores de identificación de muestras.
Las características incluyen:
  • Tira de ocho tubos con tapas ópticas acopladas que se abren y cierran de manera independiente para evitar la contaminación y la evaporación
  • Tapas en ángulo que proporcionan un posicionamiento eficaz de la tira de tubos en gradillas y bloques de termociclador
  • Etiquetado grabado con letras de la A a la H en tubos individuales que es visible cuando los tapones están abiertos o cerrados
  • Lengüetas de extremo dobles para permitir un etiquetado correcto y una cómoda manipulación
  • Marcadores de medición de 20 μl graduados en cada tubo para la verificación visual del volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato 8-tube Strips
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Termociclador VeritiPro
• Cable de alimentación específico para cada país
• 1 tira de 8 tubos MicroAmp con tapones de cúpula acoplados, 0,2 ml
• 1 película adhesiva transparente MicroAmp
• 1 película adhesiva transparente MicroAmp de 32 pocillos
Para utilizar con (equipo) Termociclador
Uniformidad térmica <0.5°C (30 sec. after reaching 95°C)
Dimensiones 46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in)
Capacidad 96 pocillos
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (8 pulg)
Tipo de producto Thermal Cycler with Plastic Package
Garantía 2 año
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Frecuencia De 50 a 60 Hz
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, Ethernet
Vataje 600 W
Velocidad de rampa máxima 6 °C/s
N.º de programas >1000 protocolos
Descripción VeritiPro™ Thermal Cycler + Plastics Package, 96-well, 8-tube strips
Cantidad 1 Package
Memoria 16 GB de memoria integrada
Peso 12 kg (26,5 lb)
Configuraciones de bloques 96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas