Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-well
Código de producto. 17251822
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Termociclador con paquete de plástico
Garantía:
Garantía limitada
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Garantía Tamaño de la unidad
17251822 Termociclador con paquete de plástico Garantía limitada cada uno
17231822 Termociclador con paquete de plástico Garantía limitada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17251822 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A48140
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El termociclador Applied Biosystems VeritiPro ofrece fiabilidad probada con tecnología avanzada de control de temperatura y conectividad.
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR technology featuring faster ramping speeds and lower noise output. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Aproveche la tecnología de PCR de siguiente nivel que ofrece velocidades de aumento más rápidas y una menor salida de ruido. Conéctese al termociclador VeritiPro habilitado para la nube de forma remota. Diseñe y cargue de forma segura sus métodos, supervise los procesados y compruebe la disponibilidad de los instrumentos desde cualquier dispositivo móvil o ordenador de sobremesa mediante Connect, nuestra plataforma basada en la nube.
Entre las características del termociclador VeritiPro se incluyen:
Capacidades remotas: al conectar el termociclador VeritiPro a Connect, tendrá un control completo del instrumento mientras está fuera del laboratorio. Con Connect puede comprobar la disponibilidad del instrumento a través de la aplicación móvil, descargar archivos de informes experimentales, recibir alertas y mucho más.
Modo de simulación: VeritiPro está equipado con modos de simulación, lo que permite que se ejecute utilizando las mismas velocidades de rampa que instrumentos anteriores o diferentes. Con esta función podrá imitar las velocidades de rampa de los termocicladores Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200 y Takara Dice PCR.
Nuestro instrumento más silencioso hasta la fecha: con todos los equipos funcionando en el laboratorio, ¿por qué iba el termociclador a aumentar el nivel de ruido? Hemos revisado la tecnología de instrumentos internos para proporcionar a su laboratorio un termociclador que funcione a un nivel de ruido inferior a 48 dB(A).
Control de pantalla táctil de 8 pulgadas: la interfaz de pantalla táctil mejorada, intuitiva y eficaz le permite programar con facilidad y limita la cantidad de tiempo dedicado a la formación de nuevos usuarios.
Tamaño compacto: con la creciente popularidad de nuestros instrumentos más pequeños, hemos actualizado nuestro termociclador de confianza Veriti con un tamaño inferior. El termociclador VeritiPro puede caber en cualquier mesa de trabajo con sus dimensiones de 24,5 cm de ancho y 46,7 cm de profundidad.
Plásticos para PCR Applied Biosystems
Los plásticos para PCR Applied Biosystems se han diseñado y validado para funcionar con nuestros termocicladores durante más de 25 años. Hay opciones disponibles para cada formato y capacidad de procesamiento para garantizar resultados coherentes y precisos para cualquier experimento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Dimensiones 46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in)
Capacidad 384 pocillos, 20 µl
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (8 pulg)
Tipo de producto Termociclador con paquete de plástico
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, Ethernet
Vataje 700 W
Velocidad de rampa máxima 5 °C/s
N.º de programas > 1000 protocolos
Descripción VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-well
Cantidad 1 instrumento
Peso 12 kg (26,5 lb)
Configuraciones de bloques Bloque isotérmico de 384 pocillos