Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Dx Thermal Cycler, 96 well, IQ-OQ
The Applied Biosystems VeritiPro Dx Thermal Cycler is a next-generation end-point thermal cycler designed to amplify nucleic acids using the polymerase chain reaction (PCR). The VeritiPro Dx Thermal Cycler is both US-IVD and CE-IVD, IVDR compliant.
Marca:  Applied Biosystems™ A57751
Código de producto. 30040076
  • 18557.00€ / cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Fixed
<0.5°C (20 sec. after reaching 95°C)
In Vitro Diagnostic Thermal Cycler
1 each
±0.25°C (35°C to 99.9°C)
96-well, 0.2 mL
1000
96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Dx Thermal Cycler, 96 well, IQ-OQ > Thermal Cycler with IQ-OQ
Para uso diagnóstico in vitro.