Learn More
Verinurad, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Verinurad |
| CAS | 1352792-74-5 |
| Fórmula molecular | C20H16N2O2S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[[3-(4-Cyano-1-naphthalenyl)-4-pyridinyl]thio]-2-methylpropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16N2O2S/c1-20(2,19(23)24)25-18-9-10-22-12-17(18)16-8-7-13(11-21)14-5-3-4-6-15(14)16/h3-10,12H,1-2H3,(H,23,24) |
| SMILES | CC(C)(Sc1ccncc1c2ccc(C#N)c3ccccc23)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3-(4-cianonaftalen-1-il)piridin-4-il]sulfanil-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 348.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.0932 |