Learn More
Verinurad, MedChemExpress
Código de producto. 16493187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493187 50 mg 50 miligramos
16449697 5 mg 5 miligramos
16447168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16733
MedChemExpress Verinurad (RDEA3170) is a highly potent and specific URAT1 inhibitor with an IC50 of 25 nM.
Verinurad (RDEA3170) is a highly potent and specific URAT1 inhibitor with an IC50 of 25 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Verinurad
CAS 1352792-74-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16N2O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo RDEA3170
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (86.10 mM)
SMILES CC(C)(SC1=C(C2=C3C=CC=CC3=C(C#N)C=C2)C=NC=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 348.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.42
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism