Learn More
Applied Biosystems™ VeriFlex™ 96-well Temperature Verification Kit for 0.2 mL Veriti™ System, 9 channel
Código de producto. 16514811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16514811 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 16514811 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4377669
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los kits y sondas de verificación de temperatura están diseñados y fabricados específicamente para Applied Biosystems para validar la calibración de temperatura y la uniformidad en los sistemas de instrumentos GeneAmp™ PCR y Veriti™ Thermal Cy
Este producto es para su uso con el termociclador de 96 pocillos Veriti™.
• Termómetro digital autónomo y funcionamiento con batería para facilitar el uso
• Sondas intercambiables resistentes al platino
Oferta completa
Para ampliar el uso de los kits de verificación de temperatura existentes, las sondas individuales resistentes al platino están ahora disponibles en 0,02 ml, 0,1 ml y 0,2 ml.
También puede encontrar más información en Alpha Technics (anteriormente Alpha Sensors, Inc., Eutechics Division). Los estándares de calibración son trazables conforme a NIST (National Institute of Standards and Technology, Instituto Nacional de Normas y Tecnología de EE. UU.). El kit contiene una sonda resistente al platino, termómetro portátil, aceite mineral, hisopos de algodón y maletín de transporte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Termociclador Veriti
Línea de productos VeriFlex
Tipo de producto Kit de verificación de temperatura
Para utilizar con (aplicación) Amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 1 kit