Descripción
- VERIcleen detecta residuos de alimentos, incluyendo carne, productos lácteos, panadería, bebidas, huevos, pescado, etc. Es un programa de higiene rápido y económico para las industrias de servicios alimentarios, minoristas e institucionales.
- Las aplicaciones incluyen programas de HACCP, cumplimiento de la higiene de lavado de manos y control sanitario general.
- La aplicación es muy sencilla, simplemente rocíe la superficie húmeda-seca y pase el hisopo.
- En una superficie limpia el color morado no aparece hasta después de 3 minutos.
- Una superficie no limpia muestra púrpura en de 10 a 60 segundos.
- Cada kit incluye 50 pruebas en un recipiente hermético a la luz, 1 frasco de líquido humectante con atomizador, un folleto de instrucciones y un paquete de desecante.
- Si el desecante dentro del paquete ha cambiado de azul a rosa, las tiras se han almacenado incorrectamente y pueden no ser válidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 tests |
| Tipo de muestra | Muestra ambiental, Muestra de comida |
| Velocidad de reacción | 10 sec. to 3 min. |