Learn More
Phenomenex™ Verex™ Insertos de vial, 6 mm, fondo plano, vidrio
Código de producto. 31745821 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31745821 Transparente paquete de 500
1 options
Código de producto. 31745821 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR0461052
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Accesorios para uso con viales de cromatografía y en diversas aplicaciones cromatografías.
  • Análisis: Limpieza y rendimiento probados de forma estándar
  • Certificación: 100% libre de defectos
  • Configuraciones: viales especiales, viales con tapa enroscada, viales con tapa de rosca, frascos con tapa de presión, kits de viales ensamblados VOA/ASE, kits de almacenamiento ensamblados VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Precortados No
Esterilidad Estéril
Tamaño del tapón 6 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Insertar