Learn More
Phenomenex™ Verex™ Insertos de frasco, 6 mm, fondo cónico, muelle inferior, Silanized vidrio
Código de producto. 31747575 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 Pk.
1000 Pk.
Tamaño del tapón:
6 mm
9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
31747575 100 Pk. 6 mm paquete de 100
31742210 1000 Pk. 6 mm paquete de 1000
31744113 100 Pk. 9 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31747575 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR0462312
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Accesorios para uso con viales de cromatografía y en diversas aplicaciones cromatografías.
  • Análisis: Limpieza y rendimiento probados de forma estándar
  • Certificación: 100% libre de defectos
  • Configuraciones: viales especiales, viales con tapa enroscada, viales con tapa de rosca, frascos con tapa de presión, kits de viales ensamblados VOA/ASE, kits de almacenamiento ensamblados VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Precortados No
Esterilidad Estéril
Cantidad 100 Pk.
Tamaño del tapón 6 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Insertar