Learn More
Phenomenex™ Verex™ Snap Seals (EU), 11 mm, with Septa, Pre-Slit
Código de producto. 31745170 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blue
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31745170 Blue paquete de 100
1 options
Código de producto. 31745170 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR1567212
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blue
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Precortados Yes
Esterilidad Sterile
Septo PTFE/Silicone
Cantidad 100 Pk.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap