Learn More
Phenomenex™ Verex™ Tapones de rosca, sólidos, polipropileno, sin revestimiento (sin septa)
Tienda Phenomenex ProductosDescripción
- Análisis: Limpieza y rendimiento probados de forma estándar
- Certificación: 100% libre de defectos
- Configuraciones: viales especiales, viales con tapa enroscada, viales con tapa de rosca, frascos con tapa de presión, kits de viales ensamblados VOA/ASE, kits de almacenamiento ensamblados VOA/ASE
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Marking Spot | No |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Tapón |