Learn More
Phenomenex™ Verex™ Tapones de rosca preensamblados (UE), 9 mm, con septa unida, sin rendija
Código de producto. 31749170 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31749170 Natural paquete de 100
31747948 Rojo paquete de 100
31746487 Azul paquete de 100
31744805 Verde paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31749170 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR1895612B
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Accesorios para uso con viales de cromatografía y en diversas aplicaciones cromatografías.
  • Análisis: Limpieza y rendimiento probados de forma estándar
  • Certificación: 100% libre de defectos
  • Configuraciones: viales especiales, viales con tapa enroscada, viales con tapa de rosca, frascos con tapa de presión, kits de viales ensamblados VOA/ASE, kits de almacenamiento ensamblados VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Precortados No
Esterilidad Estéril
Cantidad 100 Pk.
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón