Learn More
Phenomenex™ Verex™ Tapones de rosca preensamblados, 9 mm, con septa, pre-abertura
Código de producto. 31748819 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Septo:
PTFE/caucho
PTFE/silicona
Cantidad:
100 Pk.
1000 Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Cantidad Tamaño de la unidad
31748819 Negro PTFE/silicona 1000 Pk. paquete de 1000
31744388 Azul PTFE/silicona 100 Pk. paquete de 100
31747078 Azul PTFE/silicona 1000 Pk. paquete de 1000
31743300 Negro PTFE/silicona 100 Pk. paquete de 100
31747080 Azul PTFE/caucho 100 Pk. paquete de 100
31741749 Azul PTFE/caucho 1000 Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31748819 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR0897713
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Accesorios para uso con viales de cromatografía y en diversas aplicaciones cromatografías.
  • Análisis: Limpieza y rendimiento probados de forma estándar
  • Certificación: 100% libre de defectos
  • Configuraciones: viales especiales, viales con tapa enroscada, viales con tapa de rosca, frascos con tapa de presión, kits de viales ensamblados VOA/ASE, kits de almacenamiento ensamblados VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Precortados Sí
Esterilidad Estéril
Septo PTFE/silicona
Cantidad 1000 Pk.
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón