Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Bonded-In Septa, No Slit
Código de producto. 31748357 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Green
Natural
Red
Cantidad:
100 Pk.
1000 Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
31748357 Green 1000 Pk. paquete de 1000
31743273 Red 100 Pk. paquete de 100
31742784 Red 1000 Pk. paquete de 1000
31745115 Blue 100 Pk. paquete de 100
31744570 Blue 1000 Pk. paquete de 1000
31741913 Green 100 Pk. paquete de 100
31745914 Natural 100 Pk. -
31741812 Natural 1000 Pk. paquete de 1000
31748263 Black 100 Pk. paquete de 100
31745307 Black 1000 Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 31748357 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR0895313B
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Green
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Precortados No
Esterilidad Sterile
Septo PTFE/Silicone
Cantidad 1000 Pk.
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap