Learn More
Phenomenex™ Verex™ Tapas de rosca preensambladas, 9 mm, con septa unida, sin rendija
Código de producto. 31745914 Tienda Phenomenex Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Negro
Rojo
Verde
Cantidad:
100 Pk.
1000 Pk.
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Cantidad Unit Size
31745914 Natural 100 Pk. -
31743273 Rojo 100 Pk. paquete de 100
31742784 Rojo 1000 Pk. paquete de 1000
31745115 Azul 100 Pk. paquete de 100
31744570 Azul 1000 Pk. paquete de 1000
31741913 Verde 100 Pk. paquete de 100
31748357 Verde 1000 Pk. paquete de 1000
31741812 Natural 1000 Pk. paquete de 1000
31748263 Negro 100 Pk. paquete de 100
31745307 Negro 1000 Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31745914 Supplier Phenomenex™ Supplier No. AR0895612B
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Accesorios para uso con viales de cromatografía y en diversas aplicaciones cromatografías.
  • Análisis: Limpieza y rendimiento probados de forma estándar
  • Certificación: 100% libre de defectos
  • Configuraciones: viales especiales, viales con tapa enroscada, viales con tapa de rosca, frascos con tapa de presión, kits de viales ensamblados VOA/ASE, kits de almacenamiento ensamblados VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Precortados No
Esterilidad Estéril
Septo PTFE/silicona
Cantidad 100 Pk.
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón