Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 8 mm, with Flange and Septa, No Slit
Tienda Phenomenex ProductosDescripción
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Yellow |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Sterile |
| Septo | PTFE/Silicone |
| Cantidad | 100 Pk. |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Marking Spot | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de producto | Cap |