Learn More
Phenomenex™ Verex™ Tapones de rosca preensamblados, 8 mm, con septa unida, sin rendija
Código de producto. 31742222 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 Pk.
1000 Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31742222 100 Pk. paquete de 100
31741937 1000 Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31742222 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR0885712B
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Accesorios para uso con viales de cromatografía y en diversas aplicaciones cromatografías.
  • Análisis: Limpieza y rendimiento probados de forma estándar
  • Certificación: 100% libre de defectos
  • Configuraciones: viales especiales, viales con tapa enroscada, viales con tapa de rosca, frascos con tapa de presión, kits de viales ensamblados VOA/ASE, kits de almacenamiento ensamblados VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Precortados No
Esterilidad Estéril
Septo PTFE/silicona
Cantidad 100 Pk.
Tamaño del tapón 8 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón