Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 10 mm, with Septa, No Slit
Código de producto. 31747632 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 Pk.
1000 Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31747632 100 Pk. paquete de 100
31746893 1000 Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31747632 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR0805712
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Black
Diámetro exterior (imperial) 10 mm
Precortados No
Esterilidad Sterile
Septo PTFE/Silicone
Cantidad 100 Pk.
Tamaño del tapón 10 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap