Learn More
Phenomenex™ Verex™ Crimp Seals (EU), 11 mm, with Septa, No Slit
Código de producto. 31749077 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blue
Red
Silver
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31749077 Silver paquete de 100
31742794 Red paquete de 100
31743229 Blue paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31749077 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR1574012
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Silver
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Precortados No
Esterilidad Sterile
Septo PTFE/Rubber
Cantidad 100 Pk.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap