Learn More
Phenomenex™ Verex™ Crimp Seals, 20 mm, with Pressure-Release Septa, No Slit
Tienda Phenomenex ProductosDescripción
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Silver |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Sterile |
| Septo | Butyl Rubber/PTFE |
| Cantidad | 100 Pk. |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Marking Spot | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de producto | Cap |