Learn More
Phenomenex™ Verex™ Crimp Seals, 11 mm, with Septa, No Slit
Código de producto. 31748796 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blue
Gold
Green
Red
Silver
Septo:
PTFE/Natural Rubber
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Cantidad:
100 Pk.
1000 Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Cantidad Tamaño de la unidad
31748796 Green PTFE/Rubber 100 Pk. paquete de 100
31748471 Silver PTFE/Rubber 100 Pk. paquete de 100
31744566 Silver PTFE/Natural Rubber 100 Pk. paquete de 100
31741486 Silver PTFE/Rubber 1000 Pk. paquete de 1000
31742309 Silver PTFE/Natural Rubber 1000 Pk. paquete de 1000
31744840 Red PTFE/Rubber 100 Pk. paquete de 100
31745143 Red PTFE/Rubber 1000 Pk. paquete de 1000
31746711 Blue PTFE/Rubber 1000 Pk. paquete de 1000
31746427 Green PTFE/Rubber 1000 Pk. paquete de 1000
31746377 Gold PTFE/Rubber 1000 Pk. paquete de 1000
31745189 Silver PTFE/Silicone/PTFE 100 Pk. paquete de 100
31748761 Silver PTFE/Silicone/PTFE 1000 Pk. paquete de 1000
31741515 Silver PTFE/Silicone 100 Pk. paquete de 100
31741958 Silver PTFE/Silicone 1000 Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 31748796 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR0574312
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Green
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Precortados No
Esterilidad Sterile
Septo PTFE/Rubber
Cantidad 100 Pk.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap