Learn More
Phenomenex™ Verex™ Cert+ Snap Seals, 11 mm, with Septa, Pre-Slit
Código de producto. 31748486 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blue
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31748486 Blue paquete de 1000
31741700 Natural paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31748486 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR0567213C
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blue
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Polypropylene
Precortados Yes
Esterilidad Sterile
Septo PTFE/Silicone
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap