Learn More
Phenomenex™ Verex™ Sellos de broche Cert+, 11 mm, con septa, sin rendija
Código de producto. 31742956 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31742956 Azul paquete de 1000
1 options
Código de producto. 31742956 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR0565213C
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Accesorios para uso con viales de cromatografía y en diversas aplicaciones cromatografías.
  • Análisis: Limpieza y rendimiento probados de forma estándar
  • Certificación: 100% libre de defectos
  • Configuraciones: viales especiales, viales con tapa enroscada, viales con tapa de rosca, frascos con tapa de presión, kits de viales ensamblados VOA/ASE, kits de almacenamiento ensamblados VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Azul
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Precortados No
Esterilidad Estéril
Septo PTFE/silicona
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.