Learn More
Phenomenex™ Verex™ Cert+MSQ Tapas de rosca preensambladas, 9 mm, con septa de ajuste bloqueado, pre-ranura
Tienda Phenomenex ProductosDescripción
- Análisis: Limpieza y rendimiento probados de forma estándar
- Certificación: 100% libre de defectos
- Configuraciones: viales especiales, viales con tapa enroscada, viales con tapa de rosca, frascos con tapa de presión, kits de viales ensamblados VOA/ASE, kits de almacenamiento ensamblados VOA/ASE
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
| Precortados | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Septo | PTFE/silicona |
| Cantidad | 100 Pk. |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Marking Spot | No |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Tapón |