Learn More
Verdiperstat, MedChemExpress
Código de producto. 16497438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497438 10 mg 10 miligramos
16479917 5 mg 5 miligramos
16443467 50 mg 50 miligramos
16437416 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17646
MedChemExpress Verdiperstat (AZD3241) is a selective, irreversible and orally active myeloperoxidase (MPO) inhibitor, with an IC50 of 630 nM, and can be used in the research of neurodegenerative brain disorders.
Verdiperstat (AZD3241) is a selective, irreversible and orally active myeloperoxidase (MPO) inhibitor, with an IC50 of 630 nM, and can be used in the research of neurodegenerative brain disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Verdiperstat
CAS 890655-80-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15N3O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo AZD3241
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (592.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)C(NC=C2)=C2N(CCOC(C)C)C1=S
Peso molecular (g/mol) 253.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.32
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation