Learn More
Veratryl alcohol, MedChemExpress
Código de producto. 16425126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16425126 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16425126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107858
MedChemExpress Veratryl alcohol (3,4-Dimethoxybenzenemethanol), a secondary metabolite of some lignin degrading fungi, is commonly used nonphenolic substrate for assaying ligninolytic activity.
Veratryl alcohol (3,4-Dimethoxybenzenemethanol), a secondary metabolite of some lignin degrading fungi, is commonly used nonphenolic substrate for assaying ligninolytic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Veratryl alcohol
CAS 93-03-8
Color De incoloro a amarillo claro
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H12O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (594.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 168.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Oil