Learn More
Veratrole, TRC
Código de producto. 30454780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454780 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30454780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV12780010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiacol methylether
CAS 91-16-7
Fórmula molecular C8 H10 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzene','1,2-dimethoxy-, Benzene','o-dimethoxy- (8CI), 1,2-Dimethoxybenzene, 2-Methoxyanisole, Catechol dimethyl ether, Methylguaiacol, NSC 16934, O,O-Dimethylcatechol, Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrol, Veratrole, o-Dimethoxybenzene, o-Hydroquinone dimethyl ether, o-Methoxyanisole
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccccc1OC
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 138.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681