Learn More
Veratrole-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Veratrole-d4 |
| CAS | 126840-15-1 |
| Fórmula molecular | C8H6D4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5,6-Dimethoxybenzene-1,2,3,4-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | COC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1OC |
| Nombre IUPAC | 1,2-dimetoxibenceno-3,4,5,6-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 142.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.09 |