Learn More
Veratrol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686362 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10225590 100 g Frasco de vidrio 100 g
10317630 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161110010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-16-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-16-7
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00008357
Clave InChI ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
PubChem CID 7043
ChEBI CHEBI:59114
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Veratrole
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 15°C
Color Blanco a crema
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 206°C to 207°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(OCH3)2
Índice de refracción 1.5330 to 1.535
Cantidad 1 kg
Beilstein 06, 771
Índice Merck 15, 10150
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Veratrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.