Learn More
Veratrole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464024 5000 g 5000 g
11454024 250 g 250 g
11444024 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464024 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11985.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 91-16-7 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is useful for organic synthesis of aromatic compounds. Veratrole is relatively electron-rich and thus readily undergoes electrophilic substitution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es útil para la síntesis orgánica de compuestos aromáticos. Veratrole es relativamente rico en electrones y, por lo tanto, se somete fácilmente a la sustitución electrofílica.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter dietílico, acetona y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-16-7
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00008357
Clave InChI ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
PubChem CID 7043
ChEBI CHEBI:59114
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Veratrole
Punto de fusión 21°C to 23°C
Densidad 1.084
Punto de ebullición 206°C to 207°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 5000 g
Beilstein 1364621
Índice Merck 14,9956
Información de solubilidad Soluble in alcohol,diethyl ether,acetone,and methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%