Learn More
Thermo Scientific™ Veratridina, ≥ 97 %
Código de producto. 15444729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444729 50 mg 50 miligramos
15434729 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444729 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J62324.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Activa los canales de iones de sodio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Activa los canales de iones de sodio
ensayo ≥97%
CAS 71-62-5
Fórmula molecular C36H51NO11
Formula Weight (peso de la fórmula) 673,80g/mol
Sinónimo 3-veratroilveracevina
Solubilidad Soluble en etanol o DMSO; libremente soluble en cloroformo; también soluble en 1 M HCl
Tipo de producto Signal Transduction Reagent
Formulario Powder