Learn More
R&D Systems™ Veratridine
Descripción
Voltage-gated Na+ channel opener; increases intracellular Ca2+ with no effect on the Na+/Ca2+ exchanger. Steroid-derived alkaloid neurotoxin. Increases membrane Na+ permeability and depolarizes excitable tissues.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Veratridine |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 673.79 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 673.8 |