Learn More
Veratric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16419176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16419176 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16419176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2007
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Veratric acid (3,4-Dimethoxybenzoic acid) is an orally active phenolic compound derived from vegetables and fruits, has antioxidant and anti-inflammatory activities. Veratric acid also acts as a protective agent against hypertension-associated cardiovascular remodelling. Veratric acid reduces upregulated COX-2 expression, and levels of PGE2, IL-6 after UVB irradiation.
Veratric acid (3,4-Dimethoxybenzoic acid) is an orally active phenolic compound derived from vegetables and fruits, has antioxidant and anti-inflammatory activities. Veratric acid also acts as a protective agent against hypertension-associated cardiovascular remodelling. Veratric acid reduces upregulated COX-2 expression, and levels of PGE2, IL-6 after UVB irradiation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Veratric acid
CAS 93-07-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3,4-Dimethoxybenzoic acid
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (603.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation