Learn More
Ácido verátrico-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Veratric Acid-d6 |
| CAS | 1162658-12-9 |
| Fórmula molecular | C9H4D6O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dimethoxybenzoic Acid-d6, Dimethylprotocatechuic Acid-d6, NSC 7721-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=CC(C(O)=O)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 188.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0956 |