Learn More
Éster de 4-clorobutilo del ácido verátrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Veratric Acid 4-Chlorobutyl Ester |
| CAS | 69788-75-6 |
| Fórmula molecular | C13H17ClO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,4-Dimethoxybenzoic Acid 4-Chlorobutyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17ClO4/c1-16-11-6-5-10(9-12(11)17-2)13(15)18-8-4-3-7-14/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(=O)OCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 3,4-dimetoxibenzoato de 4-clorobutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 272.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0815 |